Key Documents
370061
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitropyridine N-oxide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
154.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
98%
형태
powder, crystals or chunks
mp
136-138 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1c[n+]([O-])ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-5-4-7(9)3-2-6(5)8(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
NLO material
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)