추천 제품
Grade
technical grade
분석
90%
양식
powder, crystals or chunks
mp
111-116 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Oc1cc(Br)c(Br)cc1O
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,9-10H
InChI key
IOZHUUKIHMKXRG-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)