주요 문서
300365
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloro-4,5-dinitrobenzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H2(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
237.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
98%
형태
powder, crystals or chunks
mp
105-107 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-5(9(11)12)6(10(13)14)2-4(3)8/h1-2H
InChI key
IGSAVPVCQHAPSM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)