주요 문서
63067
Millipore
Magnesium citrate tribasic nonahydrate
suitable for microbiology, ≥95.0% (KT)
동의어(들):
Citric acid magnesium salt, Trimagnesium dicitrate nonahydrate, tri-Magnesium dicitrate nonahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Mg3(C6H5O7)2 · 9H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
613.25
Beilstein:
6674777
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
무균
non-sterile
Quality Level
분석
≥95.0% (KT)
양식
powder
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
응용 분야
microbiology
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.OC2(CC(=O)O[Mg]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[Mg]OC1=O)CC(=O)O[Mg]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3Mg.9H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;9*1H2/q;;3*+2;;;;;;;;;/p-6
InChI key
IYQJAGXFXWIEJE-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Antonia E Schantl et al.
Nature communications, 11(1), 721-721 (2020-02-07)
Myo-inositol hexakisphosphate (IP6) is a natural product known to inhibit vascular calcification (VC), but with limited potency and low plasma exposure following bolus administration. Here we report the design of a series of inositol phosphate analogs as crystallization inhibitors, among