추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@@H]4c5cccc(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(O)=O)c8cc(CO)cc(O)c8C(=O)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H40O19/c43-11-14-7-18-26(16-3-1-5-22(30(16)34(50)28(18)20(46)8-14)58-41-38(54)36(52)32(48)24(12-44)60-41)27-17-4-2-6-23(59-42-39(55)37(53)33(49)25(13-45)61-42)31(17)35(51)29-19(27)9-15(40(56)57)10-21(29)47/h1-10,24-27,32-33,36-39,41-49,52-55H,11-13H2,(H,56,57)/t24-,25-,26?,27?,32-,33-,36+,37+,38-,39-,41-,42-/m1/s1
InChI key
ZFWOUNNKSHIAFK-JZOSXXJUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
651.9 °F
Flash Point (°C)
344.4 °C