77367
ElectroGreen® (−)-Ethyl L-lactate
≥99.0%
동의어(들):
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
About This Item
추천 제품
제품명
(−)-Ethyl L-lactate, ≥99.0%
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
분석
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −10.5±1°, neat
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
불순물
≤0.1% water
증발 잔류물
<0.01%
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.)
n20/D 1.413
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
양이온 미량물
Ca: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.01 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.01 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤0.03 mg/kg
Ni: ≤0.01 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
128.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객