Key Documents
78711
Sigma-Aldrich
RenLam® M-1
for microscopy, suitable as a embedding medium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
MA.02
Grade
for microscopy
Quality Level
형태
liquid
refractive index
n/D 1.528-1.542
density
1.10-1.14 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
애플리케이션
to be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
법적 정보
Renlam is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)