주요 문서
80038
Supelco
Melamine-(triamine-15N3)
analytical standard
동의어(들):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H615N3N3
CAS Number:
Molecular Weight:
129.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
분석 메모
15N enrichment
minimum 80 atom% 15N (triamine)
minimum 20 atom% 15N (triazine)
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Urinary tract
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
572.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
300 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3