주요 문서
81412
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 200,000
동의어(들):
PS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
for GPC
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
분자량
Mn ~187000
Mp ~202000
Mw ~197000
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.05
형식
neat
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)