About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
for GPC
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
분자량
Mn ~930000
Mp ~1000000
Mw ~960000
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
형식
neat
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable