주요 문서
87350
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
purum, ≥96.0% (GC)
동의어(들):
THQ
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
133.19
Beilstein:
116149
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.593 (lit.)
n20/D 1.594
bp
113-117 °C/10 mmHg (lit.)
249 °C (lit.)
mp
9-14 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
InChI key
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
176.0 °F
Flash Point (°C)
80 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Arindam Chatterjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(22), 6409-6421 (2014-12-03)
Calpain mediated cleavage of CDK5 natural precursor p35 causes a stable complex formation of CDK5/p25, which leads to hyperphosphorylation of tau. Thus inhibition of this complex is a viable target for numerous acute and chronic neurodegenerative diseases involving tau protein