89316
Multielement Ion Chromatography Cation Standard Solution, certified
TraceCERT®, suitable for ion chromatography, certified reference material traceable to SI, 10.0 mg/kg Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ each cation
동의어(들):
Certified Multielement Ion Chromatography Cation Standard Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
기술
ion chromatography: suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
형식
multi-component solution
일반 설명
Certified multiion standard for Ion Chromatography: high purity starting materials
결합
Visit the IC Portal to learn more
분석 메모
Produced with certified high purity materials (Li2CO3, NaCl, KCl, MgO, CaCO3), ultrapure water (18 MOhm, 0.22 mm filtered) and hydrochloric acid
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.