주요 문서
55698
Supelco
Multi Anion Standard 3 for IC
TraceCERT®, in water
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
구성
nitrate, 1 g/L
phosphate, 1 g/L
sulfate, 1 g/L
농도
in water
기술
ion chromatography: suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
형식
multi-component solution
결합
Visit the IC Portal to learn more
분석 메모
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)