주요 문서
90287
Supelco
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
analytical standard, size: 10 μm
동의어(들):
Melamine-formaldehyde resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
양식
aqueous suspension
particles
농도
2.5% (solids)
표면 범위
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
입자 크기
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
형광
λex 490 nm; λem 525
응용 분야
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Effect of addition of polyvinyl acetate to melamine-formaldehyde resin on the adhesion and formaldehyde emission in engineered flooring
Kim S and Kim J-H
International Journal of Adhesion and Adhesives, 25, 456-461 (2005)
문서
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
형광 표식된 미세입자는 유동 세포분석법, 공초점 레이저 주사 현미경 및 광 산란 기기의 표준으로서 매우 유용합니다.