About This Item
Linear Formula:
C5H4CH3Pt(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
319.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
crystals
low-melting solid
mp
29-30 °C
30-31 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Pt](C)C.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CH3.Pt/c1-6-4-2-3-5-6;;;;/h2,4H,3H2,1H3;3*1H3;
InChI key
AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Umicore HS161 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
저장 및 안정성
Do not store above 4°C (39°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.