주요 문서
BCR165
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 2 μm particle size
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
설명
parameter of the calibration line 2.223 0.013
형태
particles
제조업체/상표
JRC
입자 크기
2 μm
응용 분야
general analytical
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nominal 2 μm latex (0.02% solids)
포장
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
분석 메모
For more information please see:
BCR165
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)