주요 문서
BCR341
Benzo[b]naphtho[2,1-d]furan
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
218.25
Beilstein:
156008
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4oc23
InChI
1S/C16H10O/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-14-13-7-3-4-8-15(13)17-16(12)14/h1-10H
InChI key
BCBSVZISIWCHFM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
For more information please see:
BCR341
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)