주요 문서
BCR352
ZnAl4 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
동의어(들):
Aluminum-zinc alloy, Zinc-aluminum alloy Zn with 4% Al
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
양식
disc
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
BCR352
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable