주요 문서
NIST984
Rubidium chloride
NIST SRM 984
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
RbCl
CAS Number:
Molecular Weight:
120.92
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
동위원소 순도
 85Rb
 87Rb
포장
pkg of 0.25 g
제조업체/상표
NIST®
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
715 °C (lit.)
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rubidium chloride (RbCl)
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)