생물학적 소스
bovine
Quality Level
양식
liquid
포함
0.05% sodium azide as preservative
포장
ampule of 1 mL
농도
0.98—1.02 mg protein/mL
기술
ELISA: suitable
색상
clear colorless
UniProt 수납 번호
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
bovine ... ALB(280717)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- as a standard in the quantification of protein release by bicinchoninic acid assay
- as a standard in the quantification of urea by Bradfordassay
- as a molecular size marker for the quantification of protein by native polyacrylamide gel electrophoresis
포장
기타 정보
적합성
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
프로토콜
To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
관련 콘텐츠
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
다양한 샘플 내의 단백질 농도를 정확히 측정하기 위한 단백질 정량법, 시약 및 면역분석 기술.