추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
포함
0.05% sodium azide as preservative
분석물 화학적 분류
amino acids, peptides, proteins
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
포장
Set includes 10 mL each protein standard.
- Protein Standard, 20 mg/ml BSA
- Protein Standard, 40 mg/ml BSA
- Protein Standard, 60 mg/ml BSA
- Protein Standard, 80 mg/ml BSA
- Protein Standard, 100 mg/ml BSA
기타 정보
Bovine serum albumin in saline
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)