주요 문서
W338020
Sigma-Aldrich
Linoleic acid
≥95%, FG
동의어(들):
cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
280.45
FEMA Number:
3380
Beilstein:
1727101
EC Number:
유럽평의회 번호:
694
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
peanut oil
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1065
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
peanuts
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
faint; fatty
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Linoleic acid increases cell proliferation and gene expression of PPARα and its target genes such as acyl-CoA oxidase in primary duck hepatocytes .
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)