추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
beclometasone
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@H](C4)C)(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C.OC(=O)CC.OC(=O)CC.O
InChI
1S/C28H37ClO7.2C3H6O2.H2O/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5;2*1-2-3(4)5;/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3;2*2H2,1H3,(H,4,5);1H2/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27?,28-;;;/m0.../s1
InChI key
RKQVJKKDDURQMN-UOCMDWENSA-N
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Beclometasone dipropionate monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.