B0305000
Beclomethasone dipropionate
anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
beclometasone
품질
anhydrous
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
InChI key
KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
유전자 정보
human ... NR3C1(2908)
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Adrenal gland,Immune system,Bone
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객