주요 문서
45252
Sigma-Aldrich
Wright stain
BioReagent, suitable for microscopy
동의어(들):
Eosin Methylene blue according to Wright
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.25
제품 라인
BioReagent
Quality Level
적합성
suitable for microscopy
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
InChI key
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reported to be superior to May-Grunwald Stain in blood staining.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3