생물학적 소스
Streptomyces erythreus (strains)
Agency
EPA 1694
형태
liquid
농도
1 mg/mL in H2O
색상
colorless
항생제 활성 스펙트럼
Gram-positive bacteria
응용 분야
environmental
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)C(O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)C(C)C(OC3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)C(O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI key
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Antimicrobial Spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
포장
주의사항
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves