추천 제품
Grade
for luminescence
Quality Level
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
제품 라인
BioUltra
분석
≥99.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
불순물
insoluble matter, passes filter test
증발 잔류물
≤0.0005%
색상
colorless
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
양이온 미량물
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
λ
neat
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
적합성
corresponds for luminescence
감각 수용성의
pungent
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter