주요 문서
55902
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, streptavidin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 1μm
동의어(들):
PS-MAGFluoRed_SA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
Quality Level
구성
iron oxide, ≥30%
농도
0.1% (solids)
입자 크기
1 μm std dev ≤0.1 μm, coeff var 5.1%
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
형광
λex 650 nm; λem 678 nm
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
성분
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Strepatvidin modified
FluoRed fluorescent dye
분석 메모
Binding capacity for FITC-Biotin: >1500 pmol/mg
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
410.0 °F
Flash Point (°C)
210 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)