주요 문서
63124
Sigma-Aldrich
ε-Carotene
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
(6R,6′R)-ε,ε-Carotene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H56
CAS Number:
Molecular Weight:
536.87
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
형태
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV 흡수
λ: 440 nm±5 nm Amax
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/[C@H]1C(C)=CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@@H]2C(C)(C)CCC=C2C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-28,37-38H,15-16,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-,38-/m0/s1
InChI key
QABFXOMOOYWZLZ-GDBZIMIPSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
Oxidative Damage to Plants: Antioxidant Networks and Signaling (2014)