생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
crystalline
불순물
α-carotene, essentially free
색상
dark red-purple to red-brown
mp
178-179 °C
solubility
hexane: soluble 100 μg/mL
DMSO: 30 μg/mL
H2O: insoluble
ε (흡광계수)
2160-2280 at 478-479 nm in hexane at 1% (vs. 2280, lit.)
2450-2590 at 450-452 nm in hexane at 1% (vs. 2590, lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- as standard for quantification of b-carotene using HPLC analysis
- as a standard for the identification and quantification of authentic standards for carotenoid groups
- for standard curve preparation in the measurement of β-carotene production
- for standard curve preparation in nutritive assays
생화학적/생리학적 작용
주의사항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
217.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
관련 콘텐츠
일산화질소 (NO) 및 세포 스트레스 연구를 위한 생체 활성 저분자
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.