추천 제품
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
설명
non-ionic
제품 라인
BioUltra
양식
paste
viscous liquid (clear)
분자량
470-530
불순물
insoluble matters, passes filter test
≤0.005% peroxides (as H2O2)
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
20 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
작용기
hydroxyl
SMILES string
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
359.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
182 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves