제품 라인
BioUltra
Quality Level
분석
≥99.0% (T)
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
불순물
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable