73881
Fluo 3-AM
≥90% (TLC)
동의어(들):
4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichloro-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester
분석
≥90% (TLC)
양식
powder
형광
λex 506 nm; λem 525 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(OCOC(C)=O)c(Cl)cc35
InChI
1S/C51H50Cl2N2O23/c1-28-7-9-39(54(19-47(62)74-24-69-30(3)57)20-48(63)75-25-70-31(4)58)45(13-28)66-11-12-67-46-14-34(8-10-40(46)55(21-49(64)76-26-71-32(5)59)22-50(65)77-27-72-33(6)60)51-35-15-37(52)41(61)17-42(35)78-43-18-44(38(53)16-36(43)51)73-23-68-29(2
InChI key
PTPUOMXKXCCSEN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications