주요 문서
74931
Sigma-Aldrich
Alcohol Dehydrogenase
≥10.0 U/mg
동의어(들):
ADH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
효소 위원회 번호:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.77
형태
powder
특이 활성도
≥10.0 U/mg
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
단위 정의
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol 3-Nonanone per minute at pH 7.0 and 37°C
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
Jiachen Lin et al.
Genes, 12(10) (2021-10-24)
Genetic perturbations in nicotinamide adenine dinucleotide de novo (NAD) synthesis pathway predispose individuals to congenital birth defects. The NADSYN1 encodes the final enzyme in the de novo NAD synthesis pathway and, therefore, plays an important role in NAD metabolism and