A1287
5-Azacytidine
Hybri-Max™, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
동의어(들):
4-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Ladakamycin
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
Grade
Hybri-Max™
무균
γ-irradiated
제품 라인
BioXtra
양식
lyophilized powder
기술
cell culture | hybridoma: suitable
불순물
endotoxin, tested
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetic acid: water (1:1): 5 mg/mL, clear, colorless
항생제 활성 스펙트럼
viruses
동작 모드
DNA synthesis | interferes
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
유전자 정보
human ... DNMT1(1786) , DNMT3A(1788)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
재구성
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges