생물학적 소스
goat
Quality Level
재조합
expressed in goat
결합
alkaline phosphatase conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse
반응하면 안 됨
human
기술
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25
western blot: 1:50,000-1:100,000 using total cell extract of HeLa cells
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면역원
애플리케이션
기타 정보
물리적 형태
제조 메모
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.