A1487
AG-205
≥98% (HPLC)
동의어(들):
cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone, cis-5-({[1-(4-chlorophenyl)-1H-tetraazol-5-yl]sulfanyl}acetyl)-2,8-dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
off-white to brown
solubility
DMSO: >9 mg/mL (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CC[C@@H]2[C@H](C1)c3cc(C)ccc3N2C(=O)CSc4nnnn4-c5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C22H23ClN6OS/c1-14-3-8-19-17(11-14)18-12-27(2)10-9-20(18)28(19)21(30)13-31-22-24-25-26-29(22)16-6-4-15(23)5-7-16/h3-8,11,18,20H,9-10,12-13H2,1-2H3/t18-,20-/m1/s1
InChI key
GJNBAISSZRNGTM-UYAOXDASSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.