생물학적 소스
Escherichia coli
Quality Level
유형
Type VI
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
광학 활성
[α]20/D -34.0 to -30.0 °, c = 1% in water
기술
HPLC: suitable
색상
white to off-white
mp
184-186 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI key
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.