A2856
Anti-ATG7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
ATG7 Antibody - Anti-ATG7 antibody produced in rabbit, Atg7 Antibody, Anti-APG7, Anti-APG7-like, Anti-APG7L, Anti-Apoptosis-specific-protein, Anti-Autophagy protein 7-like, Anti-Ubiquitin activating enzyme E1-like protein
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~75 kDa
종 반응성
rat, human, mouse
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
immunoprecipitation (IP): 1-2 μL using human U87 cell lysate
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ATG7(10533)
mouse ... Atg7(74244)
rat ... Atg7(312647)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- for quantitative real-time polymerase chain reaction of autophagy-related genes
- in immunofluorescence and immunoblotting
- in in vivo acetylation/deacetylation of autophagy proteins
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable