A6140
Ampicillin trihydrate
900-1050 μg/mg anhydrous basis (HPLC)
동의어(들):
α-Aminobenzylpenicillin trihydrate, Aminobenzyl Penicillin, Ampicillin, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
양식
powder or crystals
농도
900-1050 μg/mg (anhydrous, HPLC)
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
동작 모드
cell wall synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
InChI key
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)