제조업체/상표
Axygen Inc FXF-20-R-S
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
용량
20 μL
용적
20 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® 96-well tips are optimized for use with Beckman Coulter, Biomek FX, Biomek NX, Biomek 3000, and Multimek AP-96, SPAN-8, MP20, MP200, and AP-384 head.
- Clear polypropylene tips are free of RNase-/DNase-/human DNA
- Features an aerosol-resistant filter.
- Automation tips are manufactured to stringent specifications and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.