주요 문서
AXYTXL10R
Pipette tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
material
clear
무균
non-sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
제조업체/상표
Axygen Inc TXL-10-R
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
크기
0.1-10 μL
용적
0.1—10 μL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)