product name
Bone Morphogenetic Protein 7 human, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in CHO cells
분석
>95% (SDS-PAGE)
형태
lyophilized powder
효능
0.2-0.6 μg/mL ED50
분자량
monomer calculated mol wt 15.7 kDa
18-20 kDa by SDS-PAGE (reducing)
30-40 kDa by SDS-PAGE (non-reducing)
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... BMP7(655)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
분석 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges