주요 문서
B5313
Sigma-Aldrich
BIX-01338 hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1-{2-[4-(4-Methoxybenzoyloxy)phenyl]ethyl}-2-(4-trifluoromethylbenzoylamino)-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H24F3N3O6 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
603.54 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
off-white to light tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.COc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CCn3c(NC(=O)c4ccc(cc4)C(F)(F)F)nc5cc(ccc35)C(O)=O)cc2
InChI
1S/C32H24F3N3O6.H2O/c1-43-24-13-6-21(7-14-24)30(42)44-25-11-2-19(3-12-25)16-17-38-27-15-8-22(29(40)41)18-26(27)36-31(38)37-28(39)20-4-9-23(10-5-20)32(33,34)35;/h2-15,18H,16-17H2,1H3,(H,40,41)(H,36,37,39);1H2
InChI key
LLTPCGBKXOESTJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
BIX-01338 is a non-selective histone lysine methyltransferase inhibitor.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.