material
polypropylene
특징
Holds 12 x 75 mL flasks
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18970-0001
웰 길이
25 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rugged white polypropylene is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121°C (250°F).
Racks to hold either 25cm² or 75cm² (50-75ml or 250-260ml) or similar sized flasks in an upright position during processing of tissue cultures.
Racks to hold either 25cm² or 75cm² (50-75ml or 250-260ml) or similar sized flasks in an upright position during processing of tissue cultures.
- Prevents "domino effect" of flasks tipping
- Helps organize flasks when collecting or changing medium, washing of cell monolayer, trypsinization and seeding of cells
- Grips on each end aid in handling and transport of flasks to the incubator
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.