material
white epoxy-coated (steel)
특징
Holds 100 mm Petri Dishes
제조업체/상표
Bel-Art F18983-0000
접시 용량
4
일반 설명
The Petri Dish Incubation Tray holds 100mm (4") Petri dishes securely on an incubator rack.
- Excellent aid for keeping cell cultures organized
- 28 holes in bottom allow air passage; 19mm (¾") in diameter
- 1.6mm (¹/16") thick, white epoxy-coated steel
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF) for 15-20 min
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.