product name
Crystal Ponceau 6R, Dye content ≥70 %
형태
powder
Quality Level
구성
Dye content, ≥70%
기술
microbe id | staining: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 10 mg/mL, dark red
εmax
≥300 at 508-512 nm in water
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3cccc4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-17-9-8-13-10-14(30(24,25)26)11-18(31(27,28)29)19(13)20(17)22-21-16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
InChI key
FUGCXLNGEHFIOA-ZPZFBZIMSA-L
유전자 정보
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable