C2175
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 Amide
≥97% (HPLC), powder
동의어(들):
CCK-8, Cholecystokinin octapeptide, Pancreozymin C-terminal octapeptide, Sincalide
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(OS(O)(=O)=O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NC(CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C49H62N10O16S3/c1-76-18-16-34(55-47(69)37(58-44(66)32(50)23-41(61)62)21-28-12-14-30(15-13-28)75-78(72,73)74)45(67)53-26-40(60)54-38(22-29-25-52-33-11-7-6-10-31(29)33)48(70)56-35(17-19-77-2)46(68)59-39(24-42(63)64)49(71)57-36(43(51)65)20-27-8-4-3-5-9-27/h3-15,25,32,34-39,52H,16-24,26,50H2,1-2H3,(H2,51,65)(H,53,67)(H,54,60)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,71)(H,58,66)(H,59,68)(H,61,62)(H,63,64)(H,72,73,74)/t32-,34-,35?,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI key
IZTQOLKUZKXIRV-IVVJSLGPSA-N
유전자 정보
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889) , Cckbr(25706)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Amino Acid Sequence
일반 설명
애플리케이션
- to study its effects on β5i/LMP7 immunoproteasome subunit in pancreatitis
- on gastric emptying,food intake and c-Fos immunoreactivity in small litter (SL) and normal litter (NL) rats
- on the intestine and gallbladder motility in fish Ballan Wrasse
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)