생물학적 소스
Escherichia coli (O111:B4)
Quality Level
무균
γ-irradiated
제품 라인
BioXtra
양식
lyophilized powder
정제법
gel-filtration chromatography
저장 조건
desiccated
기술
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
불순물
<1% Protein (Lowry)
solubility
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
재구성
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.