Key Documents
C3205
Sigma-Aldrich
Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine trifluoroacetate salt
≥95% (TLC)
동의어(들):
N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H18N2O6 · C2F3O2H
CAS Number:
Molecular Weight:
376.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥95% (TLC)
형태
powder
색상
white
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCC[C@H](N(CC(O)=O)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O6.C2HF3O2/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);(H,6,7)/t7-;/m0./s1
InChI key
PKZCFUDHJJGMPN-FJXQXJEOSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Hochuli, E., et al.
Journal of Chromatographic Science, 411, 177-177 (1987)